Merck
8.01917
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Synonyma:
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
2-(C2H5O)C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-358-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Pyrocatechol monoethyl ether, for synthesis
SMILES string
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
1 hPa ( 45 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
214-216 °C/1013 hPa
mp
24-28 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
9 g/L
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup