Merck
8.01221
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352301
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10196-04-0
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
801221250004022536365411
801221920004027269700423
801221100004022536365404
801221902504027269212605