Merck
8.00553
Trimethyl phosphite
for synthesis
Synonyma:
Trimethyl phosphite
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H9O3P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.08
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-471-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
28 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
250 °C
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), 2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.2-61.2 % (v/v)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 28 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800553050004027269071158
800553010004027269071141