Merck
8.00421
4-Aminophenol
for synthesis
Synonyma:
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
4-(NH2)C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-616-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Aminophenol, for synthesis
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
0.4 hPa ( 110 °C)
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
16 g/L
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Application
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c