Merck
8.00419
2-Aminophenol
for synthesis
Synonyma:
2-Aminophenol, 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Lineární vzorec:
2-(NH2)C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-431-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Aminophenol, for synthesis
SMILES string
Nc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI key
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
14 hPa ( 153 °C)
form
solid
autoignition temp.
190 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150 °C/15 hPa
mp
172-174 °C (sublimed)
transition temp
flash point >175 °C
solubility
17 g/L
density
1.328 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Application
2-Aminophenol for synthesis. CAS 95-55-6, chemical formula 2-(NH₂)C₆H₄OH.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
334.4 °F - closed cup
flash_point_c
168 °C - closed cup