Merck
8.00396
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Synonyma:
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Mo(CO)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.00
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
237-713-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
density
1.96 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Mo].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI key
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
800396000404027269428693
800396001004022536358307
800396002504022536358314