Merck
8.00302
4-Aminobutyric acid
for synthesis
Synonyma:
4-Aminobutyric acid, GABA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
103.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-258-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Aminobutyric acid, for synthesis
SMILES string
[N+H3]CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
form
crystals
mp
200-202 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Související kategorie
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c