Merck
69086
CDP-Star® AP Substrate
Synonyma:
AP Substrate, CDP-Star Detection Reagent, CDP-Star Substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
General description
The CDP-Star AP Substrate enables subnanogram sensitivity in a convenient ready-to-use format, and includes Nitro-Block II signal enhancer for increased signal-to-noise ratios with standard nitrocellulose membranes.
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c