Přejít k obsahu
Merck

573095

STAT3 Inhibitor Peptide

Synonyma:

Ac-PpYLKTK-OH, STAT3 Inhibitor I

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

color

white

assay

≥95% (HPLC)

form

lyophilized solid

solubility

H2O: 1 mg/mL

Quality Level

Biochem/physiol Actions

STAT3

General description

A Stat3-SH2 domain binding phosphopeptide that acts as a selective inhibitor of Stat3 (signal transducers and activators of transcription 3) signaling with a DB50 of 235 μM (concentration of peptide at which DNA-binding activity is inhibited by 50%). Significantly lowers the DNA-binding activity of Stat3 by forming an inactive Stat3:peptide complex and reduces the levels of active Stat3:Stat3 dimers that can bind DNA. Displays greater affinity for Stat3, and to a lesser extent Stat1, over Stat5.

Other Notes

Ac-Pro-Tyr(PO₃H₂)-Leu-Lys-Thr-Lys-OH

Physical form

Supplied as a trifluoroacetate salt.

Preparation Note

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.

Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

J Turkson et al.
The Journal of biological chemistry, 276(48), 45443-45455 (2001-10-02)
Signal transducers and activators of transcription (STATs) comprise a family of cytoplasmic signaling proteins that participates in normal cellular responses to cytokines and growth factors. Frequently, however, constitutive activation of certain STAT family members, particularly Stat3, has accompanied a wide

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis