Merck
5.55362
DiluCult Booster Pump
DiluCult, DiluCult 2, Accessory for faster and efficient functioning of the dilutors
Synonyma:
Support pump
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122409
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
manufacturer/tradename
DiluCult
application(s)
food and beverages
sample preparation
compatibility
DiluCult 2, DiluCult
storage temp.
2-30°C
General description
Accurate microbiology results are highly reliant upon the quality of your sample preparation. Streamline your sample enrichment with our DILUCULT gravimetric dilutors. These automated gravimetric dilutor instruments have two integrated pumps and are designed to facilitate work in a microbiological safety cabinet. The booster pump enables 2X faster flowrate for faster and efficient functioning of the dilutors.
Legal Information
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
DiluCult™ gravimetric dilutors automate food sample dilution, enhancing workflow efficiency in sample preparation.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
555362000104054839412882