Přejít k obsahu
Merck

539834

Prostate Specific Antigen, Enzymatically Active, Human Seminal Fluid

Synonyma:

PSA

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

assay

≥95% (SDS-PAGE)

Quality Level

form

liquid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

General description

Native, enzymatically active prostate specific antigen from human seminal fluid. A single-chain glycoprotein with one asparagine-linked carbohydrate side chain. A preeminent clinical tumor marker in the management of patients with prostate cancer.

Biochem/physiol Actions

Biologically active as tested by its ability to hydrolyze the synthetic peptide substrate MeO-Suc-Arg-Pro-Tyr-pNA

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

In 150 mM Sodium Chloride, 9.5 mM Sodium Phosphate Monobasic, 40.5 mM Sodium Phosphate Dibasic, 0.05% Sodium Azide, pH 7.6.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Prepared from fluids of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.

Other Notes

Higashihara, E., et al. 1996. J. Urol.156, 1964.
Kablin, J.N. 1992. Geriatrics47, 23.
Stamey, T.A., et al. 1987. N. Engl. J. Med. 317, 909.
Papsidero, L.D., et al. 1980. Cancer Res.40, 2428.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

Skladovací třída

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis