Přejít k obsahu
Merck

539743

InhibitorSelect 384-Well Protein Kinase Inhibitor Library I - Calbiochem

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

usage

sufficient for 1 384-well plate(s)

General description

The InhibitorSelect 384-Well Protein Kinase Inhibitor Library I consists of 160 well-characterized, cell-permeable, potent, and reversible protein kinase inhibitors; the majority of which are ATP-competitive. They are supplied in a convenient 384-well plate format at a concentration of 10 mM in DMSO. The inhibitors in this library will be useful for target identification in drug discovery, biochemical pathway analysis, high-throughput kinase profiling, and other pharmaceutical-related applications.

Other Notes

Supplied with a CD containing comprehensive documentation for each inhibitor. Please contact technical service for further details.

Physical form

All of the inhibitors, except for one, are supplied at a concentration of 10 mM in DMSO (25 μl/well).

Preparation Note

Please note that the contents of the resealable bag have been purged under nitrogen. Open the bubble pouch and the resealable bag. Remove the plate from the bag, and let it thaw at room temperature. Remove the lid and mat gently. For long-term storage, ti

Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis