Merck
539624
PKCζ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated - Calbiochem
Synonyma:
Myr-SIYRRGARRWRKL-OH, Protein Kinase Cζ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, PKCζ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated - Calbiochem
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C90H154N30O17
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
lyophilized
Quality Level
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (H2O (2 mg/ml))
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable, reversible, substrate competitive myristoylated form of protein kinase Cζ pseudo-substrate peptide (Cat. No. 539610) that includes amino acids 113-125 of the pseudosubstrate region. Useful for inhibition studies of PKCζ in intact cells. Reported to inhibit insulin-stimulated glucose transport in intact adipocytes (EC50 = 10-20 µM).
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
539624-500UG04055977194791