Přejít k obsahu
Merck

539620

PP2A Inhibitor II, GST-Fusion, Human, Recombinant, E. coli - Calbiochem

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

assay

≥90% (SDS-PAGE)

form

liquid

potency

25-30 nM Ki

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

shipped in

wet ice

storage temp.

−70°C

Quality Level

Biochem/physiol Actions

Cell permeable: no
Primary Target
PP2A
Product does not compete with ATP.
Reversible: no

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

This product has been discontinued.



Recombinant, human PP2AI I2 fused to GST and expressed in E. coli. Inhibits protein phosphatase 2A (PP2A) potently with Ki ~ 25-30 nM with myelin basic protein, histone H1, and other substrates of PP2A but not with casein as a substrate. Stimulates PP1. Prevents inhibition of E-Cdk-2 by p21Cip1. Associates with B cyclin. Regulates histone binding to DNA, transcriptional activity and chromatin condensation. Undergoes phosphorylation in cells. Highly expressed in some cancers. Associates with HRX leukemia-associated fusion proteins. Occurs as fusion protein in acute undifferentiated leukemia. Does not inhibit PP1, PP2B, PP2C, or pyruvate dehydrogenase.

Other Notes

Li, M., et al. 1996. Biochemistry35, 6998.
Li, M., et al. 1995. Biochemistry34, 1988.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

In 50 mM Tris-HCl, 14 mM βME, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 10% glycerol, pH 7.4.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis