Merck
538540
MMP-7, Proenzyme, Human, Recombinant, E. coli
Synonyma:
Promatrilysin, rhPro-MMP-7
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Číslo EC:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Specific activity:
≥1400 units/mg protein (after activation)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Level
specific activity
≥1400 units/mg protein (after activation)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Recombinant, human pro-MMP-7 expressed in E. coli. MMP-7 is believed to be a key factor in the regulation of metastasis. Overexpression of MMP-7 is observed in colon cancer. Activatable by organomercurials (APMA; Cat. No. 164610).
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In 150 mM NaCl, 25 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, 0.02% NaN₃, 0.01% Brij® 35 Detergent, pH 7.5.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Freeze-thaw cycles may accelerate the activation process.
Other Notes
Girolamo, N. D., et al. 2001. Invest. Ophtal. Visual. Sci.42, 1963.
Kihira, Y., et al. 1996. Urol. Oncol. 2, 20.
Woessner, J.F. 1995. Methods Enzymol. 248, 485.
Crabbe, T., et al. 1992. Biochemistry 31, 8500.
One unit is defined as the amount of enzyme that will digest 1.0 µg AZOCOLL Substrate (Cat. No. 194933), in the presence of 500 μM p-aminophenylmercuric acetate (APMA; Cat. No. 164610) per minute at 37°C, pH 7.5.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
538540-100UG04055977196009