Merck
5341
Progesterone
≥98% (HPLC), Steroid hormone, crystalline solid
Synonyma:
Progesterone, Δ⁴-Pregnene-3,20-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Progesterone, Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
SMILES string
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
description
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
Quality Level
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Disclaimer
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
General description
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle. Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription. Used as a contraceptive agent and in the treatment of uterine disorders.
Preparation Note
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Ethanol stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c