O této položce
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
6.3 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1c2c(cccc2C5=CC(=O)C=C(O5)N6CCOCC6)Cc3c1ccc(c3)NC(=O)CN4C[C@H](O[C@H](C4)C)C
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
InChI key
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
ATM
Preparation Note
Other Notes
Golding, S., et al. 2009. Mol. Cancer Ther.8, 2894.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5319780001 | 04055977287127 |