Merck
5.30409
TLR8 Agonist, cpd14b
Synonyma:
TLR8 Agonist, cpd14b, Toll-Like Receptor 8 Agonist
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A pentyl-quinoline derived compound that acts as a pure, potent agonist of Toll-like receptor 8 agonist (TLR8, EC50 = 200 nM in a human TLR8-specifc reporter gene assay). Does not affect TLR2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Nod1 and Nod2, and is devoid of any TLR7 activity. Shown to induce activities of several cytokines and chemokines, including IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL12, IL-18, IFN-g, CCL20, RANTES, GRO, GM-CSF, and Eotaxin (~ 10 mg/ml).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
TLR8
Reversible: yes
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Kokatla, H. P., et al. 2014, ChemMedChem9, 719.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
530409000104055977260793