O této položce
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
InChI key
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
I338G mutant v-Src
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 529579-1MG | 04055977269864 |