Merck
527455
PKR Inhibitor, Negative Control
The PKR Inhibitor, Negative Control, also referenced under CAS 852547-30-9, controls the biological activity of PKR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyma:
PKR Inhibitor, Negative Control, RNA-Dependent Protein Kinase Inhibitor, Negative Control, 5-Chloro-3-(3,5-dichloro-4-hydroxybenzylidene)-1,3-dihydro-indol-2-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H8Cl3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
340.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (sum of two isomers, HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Cl)NC2=O)Cl)O
InChI
1S/C15H8Cl3NO2/c16-8-1-2-13-9(6-8)10(15(21)19-13)3-7-4-11(17)14(20)12(18)5-7/h1-6,20H,(H,19,21)
InChI key
ZJFMARHFPUZEKI-UHFFFAOYSA-N
General description
An oxindole compound that serves as a negative control for PKR Inhibitor (Cat. No. 527450). Shown to be inactive in inhibiting RNA-induced PKR autophosphorylation (IC50 >100 µM) or in rescuing PKR-dependent translation block.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
A negative control for PKR Inhibitor
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Other Notes
Jammi, N.V., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.308, 50.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
527455-10MG04055977270389