Přejít k obsahu
Merck

526522

PIM1 Kinase Inhibitor IV

The PIM1 Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 477845-12-8, controls the biological activity of PIM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.

Synonyma:

PIM1 Kinase Inhibitor IV, 4-(3-(4-Chlorophenyl)-2,1-benzisoxazol-5-yl)-2-pyrimidinamine

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H11ClN4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.75
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

PIM1 Kinase Inhibitor IV, The PIM1 Kinase Inhibitor IV, also referenced under CAS 477845-12-8, controls the biological activity of PIM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.

assay

≥97% (HPLC)

form

solid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
protect from light

color

yellow

solubility

DMSO: 5 mg/mL

shipped in

ambient

storage temp.

2-8°C

Quality Level

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

A pyrimidinyl-benzisoxazolo compound that interacts with Lys67 and Glu121 at the PIM1 active site and inhibits PIM1 kinase activity with a Ki value of 0.091 µM.

Other Notes

Pierce, A.C., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 1972.

Packaging

Packaged under inert gas

Preparation Note

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Albert C Pierce et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(6), 1972-1975 (2008-02-23)
To supplement the hits from a high throughput screen, docking was performed against Pim-1 kinase. Glide docking was augmented with a filter to require traditional or aromatic CH..O hydrogen bonds to the kinase hinge. Four diverse actives, of 96 molecules

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis