Merck
5.09709
Calcium Entry Blocker Set, Pyr6 & Pyr10
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥96% (for each compound, HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥96% (for each compound, HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
This set contains two distinct calcium channel blockers acting through two different mechanisms.
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
A set consists of 10 mg each of CRAC Channel Inhibitor III, PYR6 (Cat. No. 5.09710.0001) and TPRC3 Channel Inhibitor III, PYR10 (Cat. No. 5.09711.0001).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Schleifer, H., et al. 2012. Br. J. Pharmacol. 167, 1712.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
509709000104055977241099