O této položce
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChI key
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
melanopsin (Opn4)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5092670001 | 04055977241747 |