Název produktu
RNA Polymerase I Inhibitor II, CX-5461,
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, dilute acetic acid: 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2[n](c4nc(ccc4[c](c2C(=O)NCc6ncc(nc6)C)=O)N5CCN(CCC5)C)c3c1cccc3
InChI
1S/C27H27N7O2S/c1-17-14-29-18(15-28-17)16-30-26(36)23-24(35)19-8-9-22(33-11-5-10-32(2)12-13-33)31-25(19)34-20-6-3-4-7-21(20)37-27(23)34/h3-4,6-9,14-15H,5,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,36)
InChI key
XGPBJCHFROADCK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Pol I multi-protein complex
Packaging
Other Notes
Bywater, M.J., et al. 2012. Cancer Cell22, 51.
Drygin, D., et al. 2011. Cancer Res71, 1418.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5092650001 | 04055977241730 |