Merck
5.08340
PERK Inhibitor I, GSK2606414
GSK2606414
Synonyma:
InSolution PERK Inhibitor I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H20F3N5O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
451.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
PERK Inhibitor I, GSK2606414, GSK2606414
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI key
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Quality Level
Packaging
Glass bottle