Merck
5.05484
SB-277011-A Dihydrochloride
Synonyma:
SB-277011-A Dihydrochloride, SB277011A, SB 277011A, Dopamine D3 Receptor Antagonist, SB-277011-A, SB-277011A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H30N4O · 2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
511.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.N4(CCc5c(ccc(c5)C#N)C4)CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)NC(=O)c2c3c(ncc2)cccc3
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
InChI key
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
General description
A brain-penetrant, high-affinity, and selective dopamine D3 receptor antagonist. High affinity for the hD3 receptor (pKi = 7.95) with 100-fold selectivity over the hD2 receptor and over 66 other receptors, enzymes, and ion channels. Rat data shows that the compound is selective for the D3 receptor over certain serotonergic and cholinergic receptors at doses up to 56.0 mg/kg and strong physiological response at 32.0 mg/kg.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
D3
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Collins, G. T. et al. 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 310.
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
505484000104055977243369