O této položce
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
potency
0.6 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=CC2=CC=CC=N2)SC(=C3N(C4=CC=CC=C4S3)C)C1=O
InChI
1S/C19H17N3OS2/c1-3-22-16(12-13-8-6-7-11-20-13)25-17(18(22)23)19-21(2)14-9-4-5-10-15(14)24-19/h4-12H,3H2,1-2H3
InChI key
UYFLAORTCSDPFM-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
HSP70
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 5052760001 | 04055977263534 |