Merck
4.90220
Cetylaminhydrofluoride
for synthesis
Synonyma:
Cetylaminhydrofluoride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H36FN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
261.46
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-588-7
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
pH
6.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
122-125 °C
solubility
0.4 g/L
bulk density
230 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C16H35N.FH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;/h2-17H2,1H3;1H
InChI key
KMXTYZBQPJXGNK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (HClO₄): 98 - 102 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Fluoride (F): 7.1 - 7.4 %
Methanol: ≤ 0.3 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
490220100004027269012311