Merck
4.90087
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
Synonyma:
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15BrN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.12
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
76 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
490087002504027269001971
490087050004027269001957
490087010004027269001964