Merck
487929-M
Nocodazole
≥97% (HPLC), Mitosis inhibitor, liquid
Synonyma:
InSolution Nocodazole, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate, R17934, R17934, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H11N3O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
301.32
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Nocodazole, InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage temp.
−70°C
SMILES string
[s]1c(ccc1)C(=O)c2cc3nc([nH]c3cc2)NC(=O)OC
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
InChI key
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Inhibitor of mitosis. Has highly specific antimicrotubular activity for mammalian cells in culture. Promotes tubulin depolymerization. Also acts as a high-affinity ligand for the cancer-related kinases ABL, c-KIT, BRAF, and MEK (Kd<2 M). The solid form of this compound (Cat. No. 487928) is also available.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Microtubules
Secondary Target
Certain kinases
Physical form
A 50 mM (10 mg/664 µL) solution of Nocodazole (Cat. No. 487928) in DMSO.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -70°C.
Other Notes
Park, H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, 53.
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
487929-10MG04055977200393