Merck
484100
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic Acid
Potent Cl⁻ channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method.
Synonyma:
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic Acid, NPPB, CaCC Blocker II, Calcium-Activated, TMEM16 Blocker II, ANO Blocker II, Anoctamin Blocker II
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, warm ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)NCCCc2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-16(20)14-11-13(18(21)22)8-9-15(14)17-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,17H,4,7,10H2,(H,19,20)
InChI key
WBSMIPAMAXNXFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Potent Cl channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method. Inhibits cyclooxygenase (IC50 = 8 µM).
Potent Cl- channel blocker (IC50 = 100 nM-100 µM), depending on channel subtype and assay method. Inhibits cyclooxygenase (IC50 = 8 µM).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Cl⁻ channel blocker
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 100 nM-100 µM as Cl-channel blocker
Other Notes
Illek, B., et al. 1992. Am. J. Physiol.263, C644.
Kirk, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 23475.
Breuer, W., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.163, 398.
Wangermann, P., et al. 1986. Pflugers Arch.407, S128.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
484100-10MG04055977200676