Merck
481972
NADP, Disodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
Synonyma:
NADP, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, 2Na
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
NADP, Disodium Salt, A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions.
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥95% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
A coenzyme that is widely distributed in living matter, participating in aerobic and anaerobic oxidations.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c