Merck
481913
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Synonyma:
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H27N7O14P2 · 2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
709.40
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥95% dry basis (enzymatic)
Solubility:
water: 100 mg/mL
Color:
yellow
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 6344
assay
≥95% dry basis (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
yellow
solubility
water: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI key
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
General description
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Other Notes
During handling of the material, it is very important that the container is placed at room temperature for a sufficient amount of time to allow the material to reach room temperature before the container is opened
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
481913-500MG04055977225655
481913-1GM04055977225617