Merck
444224
MMP-2/MMP-9 Substrate II
An exceptional thiopeptide that is used as a substrate for the rapid, sensitive, and continuous spectrophotometric assay of Type IV collagenases, MMP-2 (gelatinase A), and MMP-9 (gelatinase B).
Synonyma:
MMP-2/MMP-9 Substrate II, Ac-Pro-Leu-Gly-(2-mercapto-4-methylpentanoyl)-Leu-Gly-OEt, Gelatinase A/Gelatinase B Substrate II
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H53N5O8S
Molekulová hmotnost:
655.85
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL, 50% acetic acid: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
An exceptional thiopeptide that is used as a substrate for the rapid, sensitive, and continuous spectrophotometric assay of Type IV collagenases, MMP-2 (gelatinase A), and MMP-9 (gelatinase B). Also acts as a substrate for vertebrate collagenase. Cleavage is monitored at 324 nm.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Substrate for the rapid, sensitive, and continuous spectrophotometric assay of Type IV collagenases, MMP-2 (gelatinase A), and MMP-9 (gelatinase B).
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Other Notes
Ac-Pro-Leu-Gly-SCH[CH₂CH(CH₃)₂]-CO-Leu-Gly-OC₂H₅
Weingarten, H., et al. 1985. Anal. Biochem. 147, 437.
Weingarten, H., et al. 1985. Biochemistry 24, 6730.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
444224-5MG04055977205251