Merck
444151
Nutlin-3
InSolution, ≥98%, Racemic, potent and selective MDM2 antagonist
Synonyma:
InSolution Nutlin-3, Racemic, MDM2 Inhibitor IV
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H30Cl2N4O4
Molekulová hmotnost:
581.49
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
A cell-permeable, potent, and selective MDM2 antagonist (IC50 = 90 nM for Nutlin-3a and 13.6 µM for Nutlin-3b) that displays antitumor properties. Activates the p53 pathway by binding MDM2 in the p53-binding pocket and inhibiting the MDM2-p53 interaction. Shown to induce apoptosis in several cancer cell lines with wild-type p53 and in xenografted tumor mice.
Packaging
Packaged under inert gas
Physical form
A 10 mM (1 mg/172 µl) solution of MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic (Cat. No. 444143) in DMSO
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Thompson, T., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 53015.
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
444151-1MG04055977205466