Přejít k obsahu
Merck

434630

Lewis x Trisaccharide - CAS 71208-06-5 - Calbiochem

Enzymatically prepared trisaccharide. Shown to act as an anti-inflammatory agent by competitive binding to selectins.

Synonyma:

Lewis x Trisaccharide - CAS 71208-06-5 - Calbiochem, Le x, Galβ1,4(Fucα1,3)GlcNAc

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H35NO15
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
529.49
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


assay

≥95% (TLC)

form

solid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze

color

white

solubility

water: 5 mg/mL

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

InChI

1S/C20H35NO15/c1-6-11(27)13(29)15(31)19(33-6)35-17(8(3-22)21-7(2)25)18(9(26)4-23)36-20-16(32)14(30)12(28)10(5-24)34-20/h3,6,8-20,23-24,26-32H,4-5H2,1-2H3,(H,21,25)/t6-,8-,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1

InChI key

ZAFUNKXZZPSTLA-MBKDEEHCSA-N

General description

Enzymatically prepared trisaccharide. Shown to act as an anti-inflammatory agent by competitive binding to selectins.

Preparation Note

Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.

Other Notes

Mulligan, M.S., et al. 1993. J. Exp. Med. 178, 623.
Mulligan, M.S., et al. 1993. Nature 364, 149.
Travis, J. 1993. Science 260, 906.
Ichikawa, Y., et al. 1992. J. Am. Chem. Soc. 114, 9283.
Lasky, L.A. 1992. Science258, 964.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)


Skladovací třída

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable



Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů