Merck
431-50
Centriprep Centrifugal Filter Unit
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
36100101
UNSPSC Code:
41104916
Material:
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
Pore size:
50 kDa NMWCO
Working volume:
15 mL
Sterility:
non-sterile
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Centriprep Centrifugal Filter Unit, 50 kDa cutoff, 15 mL volume
material
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 0.5 mL
manufacturer/tradename
Centriprep®
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
135 cm
diam.
2.81 cm
filtration area
2.84 cm2
working volume
15 mL
pore size
50 kDa NMWCO
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
Application
50 kDa cutoff, 15 mL volume
Swinging bucket rotor w/maximum 1,500 x g
Features and Benefits
Minimum Final Concentrate Volume: 700 µL
General description
Filter Code: YM-50
Filter Type: Ultrafiltration
Physical form
Color Code: Rose
Legal Information
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany