Merck
420135
JNK Inhibitor VIII
The JNK Inhibitor VIII, also referenced under CAS 894804-07-0, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyma:
JNK Inhibitor VIII, N-(4-Amino-5-cyano-6-ethoxypyridin-2-yl)-2-(2,5-dimethoxyphenyl)acetamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H20N4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
356.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.77
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
JNK Inhibitor VIII, The JNK Inhibitor VIII, also referenced under CAS 894804-07-0, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
SMILES string
N(c2nc(c(c(c2)N)C#N)OCC)C(=O)Cc1c(ccc(c1)OC)OC
InChI
1S/C18H20N4O4/c1-4-26-18-13(10-19)14(20)9-16(22-18)21-17(23)8-11-7-12(24-2)5-6-15(11)25-3/h5-7,9H,4,8H2,1-3H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
KQMPRSZTUSSXND-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target Ki: 2 nM, 4 nM and 52 nM for JNK1, 2 and 3, respectively
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
A cell-permeable pyridinylamide compound that acts as an ATP-competitive, reversible inhibitor of JNK (Ki = 2 nM, 4 nM and 52 nM for JNK1, 2 and 3, respectively) and displays excellent selectivity over 72 other kinases. Inhibits c-jun phosphorylation with an EC50 of 920 nM in HepG2 cells. Preferentially blocks the growth of PTEN null mouse embryonic fibroblasts.
Other Notes
Vivanco, I., et al. 2007. Cancer Cell11, 555.
Szczepankiewicz, B. G., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3563.
Packaging
Packaged under inert gas
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c