Přejít k obsahu
Merck

407271

Integrin αMβ2 Ligand - CAS 307525-40-2 - Calbiochem

Synonyma:

Integrin αMβ₂ Ligand - CAS 307525-40-2 - Calbiochem

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení

O této položce

Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H15NOS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
337.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


assay

≥98% (HPLC)

Quality Level

form

solid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze, protect from light

color

yellow

solubility

DMSO: 15 mg/mL

shipped in

ambient

storage temp.

−20°C

General description

A cell-permeable thioxothiazolidine compound that displays anti-inflammatory properties. Shown to increase cell adhesion and lowers leukemia cell migration in vitro and leukocyte recruitment in vivo and displays anti-inflammatory properties. Binds to and stabilizes integrin αM I domain active conformation and enhances the ligands′ (pro-MMP-9 and fibrinogen) binding ability.

Biochem/physiol Actions

Cell permeable: yes
Primary Target
Binds to and stabilizes integrin αM I domain active conformation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no

Packaging

Packaged under inert gas

Other Notes

Bjorklund, M., et al. 2006. Biochemistry45, 2862.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)


Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13



Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů