Přejít k obsahu
Merck

407129

D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, 3-Deoxy-3-fluoro-, Hexasodium Salt - CAS 129365-68-0 - Calbiochem

Equipotent to Ins(1,4,5)P3 in releasing intracellular calcium.

Synonyma:

D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, 3-Deoxy-3-fluoro-, Hexasodium Salt - CAS 129365-68-0 - Calbiochem, 3-F-Ins(1,4,5)P3, 6Na

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8FO14P3 · 6Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
553.98
UNSPSC Code:
12352211
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

Název produktu

D-myo-Inositol 1,4,5-Trisphosphate, 3-Deoxy-3-fluoro-, Hexasodium Salt - CAS 129365-68-0 - Calbiochem, Equipotent to Ins(1,4,5)P3 in releasing intracellular calcium.

form

crystalline solid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
desiccated (hygroscopic)

color

white

solubility

water: 1 mg/mL

shipped in

ambient

storage temp.

−20°C

Quality Level

Biochem/physiol Actions

Reversible: no
Cell permeable: no
Primary Target
Releasing intracellular calcium
Product does not compete with ATP.

Disclaimer

Toxicity: Standard Handling (A)

General description

Equipotent to Ins(1,4,5)P3 in releasing intracellular calcium. The 3-position is blocked by fluorine so it cannot be converted to Ins(1,3,4,5)P4 by the action of 3-kinases. May be a useful tool for studying the complex biochemical pathways in which InsP3 and InsP4 are closely interactive.
Equipotent to Ins(1,4,5)P3 in releasing intracellular calcium. The 3-position is blocked by fluorine, hence it cannot be converted to Ins(1,3,4,5)P4 by the action of 3-kinases. May be a useful tool for studying the complex biochemical pathways in which InsP3 and InsP4 are closely interactive.

Other Notes

Rubinstein, E., et al. 1992. Blood79, 2901.
Kozikowski, A.P., et al. 1990. J. Am. Chem. Soc.112, 7403.
Bartha, K., et al. 1989. Biochem. J.263, 149.

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

10-13 - German Storage Class 10 to 13


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis