Přejít k obsahu
Merck

401111

Mouse IgG, Serum

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost


O této položce

UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli

antibody form

serum

assay

≥95% (SDS-PAGE)

form

liquid

manufacturer/tradename

Calbiochem®

storage condition

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

isotype

IgG

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Disclaimer

Toxicity: Highly Toxic (H)

General description

Native IgG from mouse serum. A glycoprotein found in serum and tissue fluids. Useful as a control for nonspecific antibody interactions.

Packaging

Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Physical form

150 mM NaCl, 20 mM sodium phosphate, pH 7.4.

Preparation Note

Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).

Legal Information

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Skladovací třída

12 - Non Combustible Liquids

wgk

nwg

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Osvědčení o analýze (COA)

Vyhledejte osvědčení Osvědčení o analýze (COA) zadáním čísla šarže/dávky těchto produktů. Čísla šarže a dávky lze nalézt na štítku produktu za slovy „Lot“ nebo „Batch“.

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Dan Qian et al.
PloS one, 6(3), e18300-e18300 (2011-04-16)
Cyanate is toxic to all organisms. Cyanase converts cyanate to CO₂ and NH₃ in a bicarbonate-dependent reaction. The biophysical functions and biochemical characteristics of plant cyanases are poorly studied, although it has been investigated in a variety of proteobacteria, cyanobacteria

Náš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..

Obraťte se na technický servis