Quality Level
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)COC(=O)c2c(cccc2C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C33H42N4O10/c1-17(2)29(37-31(44)25(35-21(6)38)14-22-10-12-23(39)13-11-22)32(45)34-20(5)30(43)36-24(15-27(41)42)26(40)16-47-33(46)28-18(3)8-7-9-19(28)4/h7-13,17,20,24-25,29,39H,14-16H2,1-6H3,(H,34,45)(H,35,38)(H,36,43)(H,37,44)(H,41,42)/t20-,24-,25-,29-
InChI key
LOACDHZQOPEFKK-NFJAKAEBSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-1
Preparation Note
Other Notes
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1994. Biochemistry 33, 3934.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 400015-1MG | 07790788049935 |