Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)[C@@H](C)C(=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)Cc1ccc(cc1)O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)27-21(33)13(3)24-16(11-28)10-19(31)32)26-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,24,30H,9-10H2,1-4H3,(H,25,29)(H,26,34)(H,31,32)(H,27,33,35)/t13-,16-,18-,20-/m0/s1
InChI key
KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
caspase-1, human recombinant
Preparation Note
Other Notes
Hilbi, H., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 32895.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Los, M., et al. 1995. Nature375, 81.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell78, 343.
Wilson, K.P., et al. 1994. Nature370, 270.
Thornberry, N.A., et al. 1992. Nature356, 768.
Legal Information
Disclaimer
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 400010-1MG | 04055977212600 |
| 400010-5MG | 04055977212617 |