O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H14ClN5O7PS · 4C6H16N
Molekulová hmotnost:
895.60
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
solubility
DMSO: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 370665-25UMOL | 04055977191684 |