O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12161700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
foreign activity
DNAse, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
Conductivity at 25°C: 35-55 mS
DNase: None detected
pH at 25°C: 6.9-7.1
RNase: None detected
Titration (molarity): 225-260 mM
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 3700-20L | 04055977230161 |