Název produktu
Anti-α-Synuclein Antibody, clone Syn211, ascites fluid, clone Syn211, Upstate®
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
Syn211, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 36-008-25UL | 04054839337352 |