Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
virus and tissue culture studies. Composed of three closely related compounds: gentamycin C1, C1a, and C2.
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
Antibiotická křivka zabíjení je experiment s odezvou na dávku, při kterém jsou savčí buňky vystaveny rostoucímu množství vybraného antibiotika.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 345815-20ML | 07790788049416 |