Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1.0% Ammonia
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
heavy metals: ≤100 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
InChI key
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
Antibiotická křivka zabíjení je experiment s odezvou na dávku, při kterém jsou savčí buňky vystaveny rostoucímu množství vybraného antibiotika.
Související obsah
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 345810-500MG | 04055977214963 |
| 345810-1GM | 07790788049355 |
| 345810-250MG | 07790788049362 |
| 345810-100GM | 07790788049348 |
| 345810-25GM | 04055977194135 |
| 345810-5GM | 07790788049379 |