O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H26N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
378.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N4(CCCCC4)c1c(cc(cc1)N3CCCCC3)NC(=O)c2[o]c(cc2)C#N
InChI
1S/C22H26N4O2/c23-16-18-8-10-21(28-18)22(27)24-19-15-17(25-11-3-1-4-12-25)7-9-20(19)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15H,1-6,11-14H2,(H,24,27)
InChI key
FQGXFVDABCBEFW-UHFFFAOYSA-N
General description
A cell-permeable furan carboxamide compound that acts as a potent, reversible, and ATP-competitive cFMS/CSF-1R inhibitor that blocks cFMS autophosphorylation both in CSF-1/M-CSF-stimulated HEK-293 cells (IC50 = 76 nM) and in cell-free in vitro kinase assays (IC50 = 17 nM).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Other Notes
Patch, R.J., et al. 2007. Bioorg. Med. Chem. Lett.17, 6070.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 344039-5MG | 04055977194517 |