Merck
34103-M
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Synonyma:
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H2O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
452.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
description
Merck USA index - 14 3517
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
solid
potency
22 μM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 200 mg/mL
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
InChI key
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
General description
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Biochem/physiol Actions
Primary Target
H+-ATPase
Preparation Note
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
34103-500GM04055977215410